Läs mer
Invitrogen™ Magnetiskt ställ-96
Produktkod. 10579773
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10579773 1 st. Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10579773 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM10027
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Stativet har en klar polyakrylbas i standard SBS med plats för mikroplatta med 96-brunnar och använder 24 extremt starka permanentmagneter för snabb och enkel magnetisk separation på bara 30 sekunder.
Stativet har en klar polyakrylbas i standard SBS med plats för mikroplatta med 96-brunnar och använder 24 extremt starka permanentmagneter för snabb och enkel magnetisk separation på bara 30 sekunder. Stativet sitter på en laboratoriebänk eller mikroplattadapter på robotarbetsstationer.
För användning med MagMAX™-96 magnetisk kul-baserade RNA-isoleringssatser, MagMAX™ för RNA-isoleringssatser för stabiliserade blodrör, MagMAX™ FFPE nukleinsyraisoleringssatser och MessageAmp™ Premier RNA-amplifieringssats
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
För användning med (utrustning) Magnetiskt ställ
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion
Kvantitet 1 st.
Typ Magnetiskt ställ