Läs mer
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 Transcription Kit
Produktkod. p-4918880
Produkttyp:
SP6/T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet:
100 reaktioner
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10408644
Brand: Invitrogen™ AM1322
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Snabb syntes av RNA-sonder för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ hybridisering och blot-hybridiseringar
Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder på bara 10 minuter för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ-hybridisering och blot-hybridiseringar. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 15 reaktioner av varje enzym.
  • Höga utbyten av hög specifik aktivitet, RNA-sonder i full längd på bara 10 minuter
  • Idealisk probsyntessats för nukleasskyddsanalyser, Northern och Southern blots och in situ hybridisering
  • Inkluderar TURBO DNase™
  • Innehåller kvalitetstestade DNas/RNas-fria reagenser
  • Syntetiserar RNA-sonder med specifika aktiviteter som når 1 x 10 9 cpm/μ g på bara 10 minuter
  • Effektiva på att syntetisera prober i full längd, även vid begränsande nukleotidkoncentrationer, vilket gör dem till den perfekta följeslagaren till ribonukleasskyddsanalyser
  • För syntes av icke-isotopiskt märkta prober
  • Märkning kan utföras post-transkriptionellt genom att använda Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription genom att införliva modifierade nukleotider i reaktionen
  • Används för syntes av blygsamma mängder omärkt RNA (2 –6 μg/20 μL reaktion) på upp till 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II och pTRI-b-actin lagras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje Ambion , MAXIscript
Produkttyp SP6/T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 100 reaktioner
Promotor T7, SP6
Frakt skick Torr is
Avkastning 2-6μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid