Läs mer
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit med manual
Beskrivning
Innehåller
SP6 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Ambion MAXIscript SP6 In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder på bara 10 minuter för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ-hybridisering och blot-hybridiseringar. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 30 reaktioner.
- Höga utbyten av hög specifik aktivitet, RNA-sonder i full längd på bara 10 minuter (RNA-utbyte: 2-6 μg)
- Idealisk probsyntessats för nukleasskyddsanalyser, Northern och Southern blots och in situ hybridisering
- Inkluderar TURBO
DNase Innehåller kvalitetstestade DNase/RNas-fria reagenser - Syntetiserar RNA-sonder med specifika aktiviteter som når 1 x 10 9 cpm/μ g på bara 10 minuter
- Effektiv på att syntetisera prober i full längd, även vid begränsande nukleotidkoncentrationer, vilket gör dem till perfekta följeslagare till ribonukleasskyddsanalyser
- För syntes av icke-isotopiskt märkta prober
- Märkning kan utföras post-transkriptionellt genom att använda Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription genom att införliva modifierade nukleotider i reaktionen
- För syntes av blygsamma mängder omärkt RNA (2 –6 μg/20 μL reaktion) på upp till 2 kb
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SP6 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II och pTRI-b-actin lagras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Slutlig produkttyp | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Formatera | Kit |
| Provtyp | mRNA, Syntetisk mRNA |
| För användning med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion , MAXIscript |
| Produkttyp | SP6 In Vitro Transcription Kit med manual |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Promotor | SP6 |
| Visa mer |