Läs mer
Invitrogen™ MAXIscript™ T3 Transkriptionssats
Beskrivning
De Ambion MAXIscript T3 In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder på bara 10 minuter för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ-hybridisering och blot-hybridiseringar. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 30 reaktioner. De MAXIscript In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder med specifika aktiviteter som når 1x 10 9 cpm/μ g på bara 10 minuter. MAXIscript Kit är mycket effektiva på att syntetisera prober i full längd, även vid begränsande nukleotidkoncentrationer, vilket gör dem till den perfekta följeslagaren till ribonukleasskyddsanalyser. MAXIscript Kit är också ett utmärkt val för syntes av icke-isotopiskt märkta prober. Märkning kan utföras post-transkriptionellt genom att använda Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription genom att införliva modifierade nukleotider i reaktionen. MAXIscript Kit kan också användas för syntes av måttliga mängder omärkt RNA (2 till 6 g/μ20 L μreaktion) på upp till 2 kb.
- Höga utbyten av hög specifik aktivitet, RNA-sonder i full längd på bara 10 minuter
- Idealisk probsyntessats för nukleasskyddsanalyser, Northern och Southern blots och in situ hybridisering
- Inkluderar TURBO DNase™
- Alla kit innehåller kvalitetstestade DNase/RNas-fria reagenser
- RNA-utbyte: 2 till 6 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | T3 Enzymmix, 10X transkriptionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II och pTRI-b-actin lagras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Slutlig produkttyp | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Formatera | Kit |
| Provtyp | mRNA, Syntetisk mRNA |
| För användning med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 30 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion, MAXIscript |
| Produkttyp | T3 In vitro transkriptionssats |
| Kvantitet | 30 reaktioner |
| Promotor | T3 |
| Visa mer |