Läs mer
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transcription Kit
Produktkod. 10762867
Change view
Produkttyp:
T7 In Vitro Transcription Kit
T7 In Vitro Transcription Kit med manual
Kvantitet:
100 reaktioner
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10762867 T7 In Vitro Transcription Kit med manual 100 reaktioner Varje
10430355 T7 In Vitro Transcription Kit 30 reaktioner Varje
10035164 T7 In Vitro Transcription Kit 100 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10762867 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1314M
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Snabb syntes av RNA-sonder för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ hybridisering och blot-hybridiseringar
De Ambion™ MAXIscript™ T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder på bara 10 minuter för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ-hybridisering och blot-hybridiseringar. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 30 reaktioner. De MAXIscript In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder med specifika aktiviteter som når 1x 10 9 cpm/μ g på bara 10 minuter. MAXIscript Kit är mycket effektiva på att syntetisera prober i full längd, även vid begränsande nukleotidkoncentrationer, vilket gör dem till den perfekta följeslagaren till ribonukleasskyddsanalyser. MAXIscript Kit är också ett utmärkt val för syntes av icke-isotopiskt märkta prober. Märkning kan utföras post-transkriptionellt genom att använda Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription genom att införliva modifierade nukleotider i reaktionen. MAXIscript Kit kan också användas för syntes av måttliga mängder omärkt RNA (2 6 –g/μ20 L μreaktion) på upp till 2 kb.
  • Höga utbyten av hög specifik aktivitet, RNA-sonder i full längd på bara 10 minuter
  • Idealisk probsyntessats för nukleasskyddsanalyser, Northern och Southern blots och in situ hybridisering
  • Inkluderar TURBO DNase™
  • Alla kit innehåller kvalitetstestade DNase/RNas-fria reagenser
  • RNA-utbyte: 2 till 6 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II och pTRI-b-actin lagras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje Ambion, MAXIscript
Produkttyp T7 In Vitro Transcription Kit med manual
Kvantitet 100 reaktioner
Promotor T7
Avkastning 2-6μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid