Läs mer
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transcription Kit
Produktkod. 10430355
Produkttyp:
T7 In Vitro Transcription Kit
T7 In Vitro Transcription Kit med manual
Kvantitet:
100 reaktioner
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10430355
Brand: Invitrogen™ AM1312
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Snabb syntes av RNA-sonder för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ hybridisering och blot-hybridiseringar
De Ambion™ MAXIscript™ T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder på bara 10 minuter för användning i ribonukleasskyddsanalyser, in situ-hybridisering och blot-hybridiseringar. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 30 reaktioner. De MAXIscript In Vitro Transcription Kit syntetiserar RNA-sonder med specifika aktiviteter som når 1x 10 9 cpm/μ g på bara 10 minuter. MAXIscript Kit är mycket effektiva på att syntetisera prober i full längd, även vid begränsande nukleotidkoncentrationer, vilket gör dem till den perfekta följeslagaren till ribonukleasskyddsanalyser. MAXIscript Kit är också ett utmärkt val för syntes av icke-isotopiskt märkta prober. Märkning kan utföras post-transkriptionellt genom att använda Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription genom att införliva modifierade nukleotider i reaktionen. MAXIscript Kit kan också användas för syntes av måttliga mängder omärkt RNA (2 6 –g/μ20 L μreaktion) på upp till 2 kb.
  • Höga utbyten av hög specifik aktivitet, RNA-sonder i full längd på bara 10 minuter
  • Idealisk probsyntessats för nukleasskyddsanalyser, Northern och Southern blots och in situ hybridisering
  • Inkluderar TURBO DNase™
  • Alla kit innehåller kvalitetstestade DNase/RNas-fria reagenser
  • RNA-utbyte: 2 till 6 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II och pTRI-b-actin lagras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 30 reaktioner
Produktlinje Ambion , MAXIscript
Produkttyp T7 In Vitro Transcription Kit
Kvantitet 30 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Avkastning 2-6μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid