Läs mer
Invitrogen™ MEGAklart™ -96 Transcription Clean-Up Kit
Produktkod. 10127304
Change view
Kvantitet:
96 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127304 96 Förberedelser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10127304 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1909
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
8 mL bindningslösning, 20 mL tvättlösningskoncentrat, 10 mL elueringslösning, 20 mL nukleasfritt vatten, 1 MEGAclear-96 filterplatta, 1 uppsamlingsplatta, 2 självhäftande plattförseglare
Rengör snabbt storskaliga transkriptionsreaktioner
MEGAclear-96 Kit är designat för snabb rengöring med hög genomströmning av alla storskaliga transkriptionsreaktioner. Kitet separerar effektivt RNA från icke-inkorporerade NTP, enzymer och buffertkomponenter.
  • Renar transkriptionsreaktioner i ett format med 96 brunnar för att producera högkvalitativt RNA fritt från icke-inkorporerade NTP:er, enzymer och buffertkomponenter
  • Snabbt protokoll —rena RNA på mindre än 20 minuter
  • Kan anpassas till robotplattformar
  • Protokoll är snabbt och enkelt
  • Kan även integreras med din robotplattform eller användas med manuella metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •8 ml bindningslösning (förvaras vid °4 C)
• 20 ml tvättlösningskoncentrat (förvaras vid 4 °C)
• 10 ml elueringslösning (förvaras i rumstemperatur, 4 °C eller -°20 C)
• 20 ml nukleasfritt vatten (förvaras i rumstemperatur, °4 C eller -°20 C)
• 1 MEGAklar™ -96 Filterplatta (förvara i rumstemperatur)
• 1 uppsamlingsplatta (förvara i rumstemperatur)
• 2 självhäftande plattförseglare (förvaras i rumstemperatur)
Slutlig produkttyp Renat syntetiskt mRNA, Renat mRNA
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningsmål mRNA, Syntetisk mRNA
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör, Centrifuge
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Antal reaktioner 96 Förberedelser
Produktlinje Ambion, MEGAclear
Produkttyp mRNA reningssats, reningssats
Kvantitet 96 Förberedelser
Reningstid 30 min
Frakt skick Rumstemperatur
Volym för startmaterial 1 ng till 500μ g dsRNA >200b eller ssRA 100>bp
Avkastning 100μ g
Utgångsmaterial syntetiskt mRNA, mRNA