Läs mer
Invitrogen™ MEGAclear™ Transcription Clean-Up Kit
Produktkod. 10600226
Change view
Kvantitet:
20 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10600226 20 förberedelser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10600226 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1908
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kitet MEGAclear kan användas för att ta bort nukleotider, korta oligonukleotider, proteiner och salter från RNA. Det återvunna RNA kan användas för alla tillämpningar som kräver högrenhets-RNA. Återhämta från 1 ng till 500 μg RNA.
MEGAclear Transcription Clean-up Kit är utformat för snabb högkapacitetsrening av RNA från enzymatiska reaktioner såsom in vitro-transkription. Kitet separerar effektivt RNA från icke-inkorporerade NTP:er, enzymer och buffertkomponenter. Processen är enkel och snabb, tar mindre än 30 minuter, och återhämtar effektivt från 1 ng till 500 μg RNA. Kitet MEGAclear är lämpligt för rening av ssRNA större än 100 nt och dsRNA större än 200 bp.
Kitet MEGAclear renar transkriptionsreaktioner för att producera högkvalitativt RNA, fritt från oinkorporerade NTP:er, enzymer och buffertkomponenter, idealiskt för alla efterföljande tillämpningar som kräver renat RNA. Det kan användas för att avlägsna nukleotider, korta oligonukleotider, proteiner och salter från RNA. Det återvunna RNA kan användas för alla tillämpningar som kräver högrenhets-RNA.
Använd den belysta MEGAclear för att rengöra något av följande:
  • In vitro-transkriberat RNA:
    • RNA från MEGAscript-reaktioner
    • Aminoallyl-modifierat RNA
    • Biotinylt RNA
    • Cy-färgmärkt RNA
    • Kapslat RNA (t.ex. från mMESSAGE-kitreaktioner mMACHINE )
  • Totalt RNA
Att använda kitet MEGAclear
Protokollet är snabbt och enkelt. Transkriptionsreaktionen blandas med bindningslösning, passeras över ett RNA-bindande filter och tvättas; ett elueringssteg frigör det renade RNA:t, som nu är redo för alla tillämpningar som kräver mycket rent, syntetiskt eller in vitro-transkriberat RNA. För RNA-återvinning på 70 % eller mer bör enkelsträngat RNA vara >100 nt och dubbelsträngat RNA 200 >bp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Bindningslösning, tvättlösningskoncentrat och 5 M ammoniumacetat förvaras vid 4°C. Elueringslösning kan förvaras vid vilken temperatur som helst, och filterpatroner och uppsamlings- och elueringsrör förvaras i rumstemperatur.
Slutlig produkttyp Renat syntetiskt mRNA, Renat mRNA
Formatera Provrör
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningsmål mRNA, Syntetisk mRNA
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
För användning med (utrustning) Vakuumgrenrör, Centrifuge
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Antal reaktioner 20 förberedelser
Produktlinje Ambion, MEGAclear
Produkttyp mRNA reningssats, reningssats
Kvantitet 20 förberedelser
Reningstid 30 min
Frakt skick Rumstemperatur
Volym för startmaterial 1 ng till 500μ g dsRNA >200b eller ssRA 100>bp
Avkastning 500μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MEGAclear Transcription Clean-Up Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol