Läs mer
Invitrogen™ MEGAscript™ T3 Transkriptionssats
Produktkod. 10772687
Change view
Kvantitet:
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772687 40 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10772687 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1338
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Syntetisera 10 till 50 gånger mängden RNA som produceras av konventionella transkriptionsreaktioner
Nya transkriptionsreaktionsförhållanden och Ambions patenterade högutbytesteknologi möjliggör syntes av 10 till 50 gånger mängden RNA som produceras av konventionella transkriptionsreaktioner. Varje Ambion kitet innehåller tillräckligt med reagens för 40 reaktioner.
  • Exklusiv teknologi med ultrahög avkastning är snabb: 2 timmars reaktionstid
  • Förstärker aRNA för genarrayanalys och andra tillämpningar
  • Inkorporerar effektivt många modifierade nukleotider
  • En typisk μ20 L MEGAscript-reaktion med μ1 g av pTRI-Xef-1α kontrollmall kommer att ge över 100 μg transkript
  • Mångsidigheten hos MEGAscript-kitet möjliggör manipulering av reaktionerna för att inkludera specialiserade reagenser såsom modifierade nukleotider, cap-analog eller ytterligare polymeras
Tillbehörsprodukter:
MessageAmp™ aRNA Amplification Kits drivs av MEGAscript-teknologi och har utvecklats speciellt för amplifiering av cRNA före arrayanalys. För att rena in vitro transkriptionsprodukter från fria nukleotider, buffertkomponenter och enzymer, använd MEGAclear™ Kit (fabrikant nr AM1908) och MEGAclear-96 kit (fabrikant nr AM1909).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T3 Enzymmix, 10X reaktionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Litium Chloride Precipitation Solution och Gel Loading Buffer II förvaras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Produkttyp T3 In vitro transkriptionssats
Kvantitet 40 reaktioner
Promotor T3
Frakt skick Torr is
Avkastning 100μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid