Läs mer
Invitrogen™ MEGAscript™ T7 Transcription Kit
Produktkod. 10600616
Change view
Produkttyp:
Kit med manuell
T7 In Vitro Transcription kit
Antal reaktioner:
200 reaktioner
25
25 reaktioner
40
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10600616 T7 In Vitro Transcription kit 200 reaktioner Varje
10704037 Kit med manuell 25 Varje
10629645 T7 In Vitro Transcription kit 25 reaktioner 25 reaktioner
10065754 T7 In Vitro Transcription kit 40 reaktioner Varje
10025804 Kit med manuell 40 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10600616 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMB13345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21660.00 SEK
    18194.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 3465.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
Ultrahögavkastande teknik för in vitro-transkription.
MEGAscript T7-kitet är ett ultra-högutlösande in vitro-transkriptionskit. De höga utbytena uppnås genom att modifiera typiska transkriptionsreaktionsförhållanden så att mycket höga nukleotidkoncentrationer effektivt kan användas. T7-enzymblandningen och 10X Reaction Buffer är specifikt kalibrerade för varje parti och RNA-polymeras.
Användning av MEGAscript T7-kitet
MEGAscript T7-kitet innehåller in vitro-transkriptionsreaktionskomponenter och en kontrollmall. Kitet ger totalt 3,5 –mg RNA (ungefär 100 μg RNA eller mer per reaktion) från kontrollmallen som medföljer kitet. Detta motsvarar 400 –650 mol RNA för varje mol i mallen. Mindre mallar ger vanligtvis en lägre massa och en högre molär produktavkastning. Nya transkriptionsreaktionsförhållanden och en patenterad, högavkastande teknik möjliggör syntes av 10 –till 50 gånger mängden RNA som produceras vid konventionella transkriptionsreaktioner.
Användningsområden
MEGAscript T7-kitet är avsett för syntes av stora mängder omärkt eller låg specifik aktivitet RNA för olika användningsområden, inklusive in vitro-translation, antisense-/mikroinjektionsstudier och isolering av RNA-bindande proteiner. I storskaliga transkriptionsreaktioner är koncentrationen av alla fyra nukleotiderna hög, långt över enzymets Km . MEGAscript T7-kitet ger vanligtvis över 10 gånger mer RNA än konventionella in vitro-transkriptionsreaktioner. Kitet rekommenderas inte för syntes av prober med hög specifik aktivitet.
Tillbehörsprodukter
MessageAmp aRNA-amplifikationskit drivs av MEGAscript-teknologi och har utvecklats särskilt för amplifiering av cRNA före arrayanalys. För att rena in vitro-transkriptionsprodukter från fria nukleotider, buffertkomponenter och enzymer, använd MEGAclear™ Kit (Cat. Nej. AM1908) och MEGAclear-96 Kit (Cat. Nej. AM1909).
RNA-avkastning: 100 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 enzymblandning, 10X reaktionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Litium Chloride Precipitation Solution och Gel Loading Buffer II förvaras alla på– 20°C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 200 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Produkttyp T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 200 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Avkastning 100μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid