Läs mer
Invitrogen™ MEGAshortscript™ T7 Transcription Kit
Produktkod. 10628495
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10628495 25 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10628495 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6390.00 SEK
    5047.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 1342.35 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Maximera utbytet av korta RNA-transkript
De MEGAshortscript T7 Kit är designat för höga utbyten av in vitro-transkriberade RNA-produkter, i intervallet 20 till 500 nukleotider. Med användning av konventionella metoder resulterar transkription av små mallar ofta i låga massutbyten av RNA. Korta transkript kräver många fler transkriptionsinitieringshändelser för att syntetisera en given produktmassa. Eftersom initieringssteget är det hastighetsbegränsande steget i transkriptionsreaktioner, är utbytet av produkt från korta mallar ofta lågt. De MEGAshortscript T7 Kit har utformats för att övervinna nackdelarna med konventionell in vitro-transkription för att maximera utbytet av korta RNA-transkript.
  • Transkriberar effektivt små mallar (< 300 baser) med genomgående höga skördar
  • Designad för användning med plasmid, syntetisk oligonukleotid eller PCR-produktmallar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 enzymblandning, 10X reaktionsbuffert, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-RNA 18S, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution och Gel Loading Buffer II lagras på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAshortscript
Produkttyp T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 25 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid