Läs mer
Invitrogen™ MICROB Express™ Bacterial mRNA Enrichment Kit
Beskrivning
MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit är avsett för rening av bakteriellt mRNA genom att ta bort rRNA från totalt RNA. Tillräckliga reagenser för 20 mRNA-reningar, vardera från 10 μg totalt RNA, tillhandahålls. Funktioner hos MICROBExpress™ Kit:
- Dramatiskt öka känsligheten i array-analyser och andra procedurer
- Tar bort >95 % av 16S och 23S rRNA från bakteriellt RNA
- En enkel procedur tar mindre än 2 timmar
- Fungerar med många Gram-positiva och Gram-negativa bakterier
Snabb rening av bakteriellt mRNA
Att isolera mRNA från bakterier har varit praktiskt taget omöjligt fram till nu. MICROBExpress™ Kit använder en ny teknik för att ta bort >95 % av 16S och 23S rRNA från totalt RNA hos E. coli och andra bakteriearter. Kitet är lämpligt för mRNA-rening från ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier. mRNA som isoleras med MICROBExpress™ Kit är en överlägsen mall för syntetisering av märkt cDNA för arrayanalys och är idealiskt för kvantitativ RT-PCR, nordliga applikationer och cDNA-bibliotekskonstruktion. Effektiv borttagning av 16S och 23S rRNA från bakteriellt RNA ökar känsligheten dramatiskt vid nedströms procedurer (se figur).
Börja med ett totalt RNA-prov
Denna värd-bakteriecell-total-RNA-blandning kan erhållas med olika RNA-isoleringsmetoder. MICROBExpress™ Kit tar specifikt bort rRNA; små RNA (dvs. tRNA och 5S rRNA) tas inte bort. Användning av totalt RNA som saknar små RNA som utgångsmaterial för MICROBExpress™ Kit ger högsta möjliga nivå av mRNA-berikning (se tillbehörsprodukter). I det första steget i MICROBExpress™ Kit-proceduren blandas totalt RNA med en optimerad uppsättning fångstoligonukleotider som binder till bakterien 16S och 23S rRNA. Därefter tas rRNA-hybriderna bort från lösningen med hjälp av derivatiserade magnetiska mikropärlor. mRNA stannar kvar i supernatanten och återvinns genom etanolfällning.
Tillbehörsprodukter
Ett magnetiskt stativ krävs för att använda detta kit. De finns i flera format, inklusive Single Place Magnetic Stand (Cat. No. AM10026), 6 tube Magnetic Stand (Cat. No. AM10055) och 96-brunns magnetiska stativ (Cat. nr. AM10027 och AM10050). RiboPure-Bacteria™ Kit (Cat. No. AM1925) är idealiskt för rening av totalt RNA som saknar små RNA. Små RNA kan tas bort från totalt RNA med hjälp av MEGAclear™ Kit (Cat. Nr. AM1908).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagra kontroll-RNA, fånga Oligo Blanda, glykogen och 3M Natriumacetat vid -°20 C. Lagra Oligo MagBeads, bindningsbuffert och tvättlösning vid 4 °C Förvara nukleasfritt vatten, 1,5 ml rör och uppsamlingsrör i rumstemperatur. |
| Isoleringsteknik | Hybridiseringsfångst, Magnetisk pärla |
| Provtyp | Totalt RNA (bakterie) |
| Slutlig produkttyp | mRNA (bakteriell) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Mikroarrayanalys, omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern Blotting |
| Antal reaktioner | 20 förberedelser |
| Produktlinje | Ambion, MICROBEnrich |
| Kvantitet | 20 förberedelser |
| Mål | Totalt RNA |