Läs mer
Invitrogen™ m MEDDELANDE mMACHINE™ SP6 Transcription Kit
Produktkod. 10391175
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391175 25 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10391175 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8520.00 SEK
    7241.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 1278.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
in vitro -syntes av stora mängder capped RNA
m MEDDELANDE mMACHINE™ kit är designade för in vitro -syntes av stora mängder RNA med lock. Capped RNA härmar de flesta eukaryota mRNA som finns in vivo , eftersom det har en 7-metylguanosin-kapselstruktur vid 5′ avsluta.
  • RNA-utbyte: 5-25 μg
  • Inkludera cap analog [m7G(5′ )ppp(5′ )G] i en transkriptionsreaktion med ultrahögt utbyte
  • Cap analog inkorporeras endast som första eller 5′ terminal G av transkriptet eftersom dess struktur utesluter dess inkorporering vid annan position i RNA-molekylen
  • Förenklat reaktionsformat där alla fyra ribonukleotiderna och cap-analogen blandas i en enda lösning
  • Idealisk för rutinsyntes av capped RNA för oocytmikroinjektion, in vitro translation, transfektion och andra tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring SP6 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer 2⁄XNTP CAP Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution och Gel Loading Buffer II förvaras alla på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Produkttyp SP6 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 25 reaktioner
Promotor SP6
Frakt skick Torr is
Avkastning 15-25μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Message Machine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide, lithium chloride