Läs mer
Invitrogen™ m MEDDELANDE mMACHINE™ T7 Transcription Kit
Produktkod. 10438644
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10438644 25 reaktioner 25 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10438644 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1344
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
mMESSAGE-kit mMACHINE är utformade för in vitro-syntes av stora mängder capped RNA. Kapselat RNA efterliknar de flesta eukaryota mRNA som finns in vivo, eftersom det har en 7-metylguanosin-kapselstruktur vid 5'-änden.
mMESSAGE-kit mMACHINE är utformade för in vitro-syntes av stora mängder capped RNA. Kapselat RNA efterliknar de flesta eukaryota mRNA som finns in vivo, eftersom det har en 7-metylguanosin-kapselstruktur vid 5'-änden. mMESSAGE-kitreaktioner mMACHINE inkluderar kapselanalog [m7G(5')ppp(5')G] i en ultrahög-utbytande transkriptionsreaktion. Kapselanalogen inkorporeras endast som det första eller 5'-terminala G i transkriptet eftersom dess struktur förhindrar dess inkorporering på någon annan plats i RNA-molekylen.
Hur mMESSAGE-kit mMACHINE fungerar
mMESSAGE-kit mMACHINE har ett förenklat reaktionsformat där alla fyra ribonukleotiderna och kapselanalogen blandas i en och samma lösning. Kapselanalog:GTP-förhållandet för denna lösning är 4:1, vilket är optimalt för att maximera både RNA-utbytet och andelen avslutade transkript. mMESSAGE-kit mMACHINE är idealiska för rutinmässig syntes av kapslade RNA för oocytmikroinjektion, in vitro-translation , transfektion och andra tillämpningar. De höga utbytena uppnås genom att optimera reaktionsförhållandena för RNA-syntes i närvaro av höga nukleotidkoncentrationer. Dessutom skyddas det syntetiserade RNA:t från nedbrytning av eventuella kontaminerande ribonukleaseser som kan finnas med RNase-hämmaren—, en komponent i enzymblandningen.
Användning av mMESSAGE-kit mMACHINE
Vid en 20 μl-reaktion under en två timmars inkubation ger mMESSAGE mMACHINE högavkastande capped RNA-transkription stora massor av capped RNA. Upp till 10 –till 50 gånger utbytet som uppnåtts med konventionella in vitro-transkriptionsreaktioner. Förhållandet mellan cap-analog och GTP har optimerats för att möjliggöra bästa kompromiss mellan utbyte (15 ––35 μg) och andelen transkript som är begränsade (80%).
mMESSAGE-kit mMACHINE innehåller också en LiCl-fällningslösning som är effektiv för att separera proteiner och oinkorporerade nukleotider (inklusive free cap-analog) från det täckta RNA:t, vilket möjliggör ökad translationseffektivitet. mMESSAGE-kit mMACHINE är endast optimerade för användning med de polymeraser som ingår i kitet. Att använda en annan polymeras kan ge låga avkastningar. mMESSAGE-kiten mMACHINE innehåller alla buffertar och reagenser som behövs för 25 transkriptionsreaktioner. Med hjälp av kontrollmallen som medföljer kiten (Xenopus elongation factor 1α, pTRI Xef) kommer varje mMESSAGE-reaktion mMACHINE att ge cirka 20 ––30 μg RNA med T3 T7-RNA-polymeras eller cirka 15 –stycken 25 μg RNA med SP6-RNA-polymeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer 2XNTP/CAP Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetat Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution och Gel Loading Buffer II lagras alla vid –20 °C. Nukleasfritt vatten kan lagras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Produkttyp T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 25 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Avkastning 20-30μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • mMESSAGE mMACHINE T7 Transcription Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride, formamide