Läs mer
Invitrogen™ m MEDDELANDE mMACHINE™ T7 ULTRA Transcription Kit
Produktkod. 10219104
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219104 10 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10219104 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1345
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
mMESSAGE mMACHINE T7 ULTRA Transcription Kit genererar RNA-transkript med högre proteinutbyte tack vare kombinationen av anti-reverse cap-analogen (ARCA) med patenterade transkriptionsreagenser.
mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra Kit kombinerar anti-reverse cap-analogen (ARCA) med en patenterad högavkastande transkriptionsteknologi för att generera RNA-transkript som ger högre proteinutbyte jämfört med andra transkript vid translation.
Funktioner i mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra Kit inkluderar:
  • Syntetisera mer protein från in vitro-transkriberat RNA
  • Uttrycker RNA-transkript mer effektivt både in vitro och in vivo
  • Stabilisera transkript in vivo med inkluderade reagenser för poly(A)-tailing
ARCA-täckt RNA är translationellt mer aktivt
En grundmodifiering i ARCA resulterar i att den endast införlivas i den funktionella, översättbara orienteringen; Traditionell kondensatoranalog kan integreras både i funktionella och icke-funktionella orienteringar. Som ett resultat ger inkorporering av ARCA i transkriptionsreaktioner capped RNA som är 100 % translatable. Detta förstärks ytterligare av inkluderingen av poly(A)-svansar i mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra-transkript. Experiment som jämför ARCA- och ARCA/poly(A)-svansade transkript med cap-analog och cap-analog/poly(A)-svansade transkript indikerar högre nivåer av proteinsyntes med ARCA-täckt RNA.
Vad är ARCA?
ARCA är en modifierad kondensatoranalog där 3' OH-gruppen (närmare m7G) ersätts med OCH3 (se schema). På grund av denna substitution kan RNA-polymeraset endast initiera transkription med den återstående hydroxylgruppen, vilket tvingar ARCA-inkorporering i framåtriktad riktning. Som ett resultat är 100 % av transkripten som syntetiseras med ARCA vid 5'-änden translaterbara, vilket leder till en stark stimulerande effekt på translationen.
Korrekt avgränsning av in vitro-transkriberat RNA
Korrekt täckning av RNA främjar korrekt initiering av proteinsyntes samt stabilitet och bearbetning av mRNA in vivo. Okaplat RNA bryts snabbt ner av cellulära RNaser efter mikroinjektion eller transfektion till celler. Capped RNA översätts också vanligtvis mer effektivt i in vitro-translationssystem, där RNA genereras med cap-analog endast inkorporerad i funktionell orientering. Därför resulterar substitution av traditionell kapselanalog med ARCA i syntes av capped RNA som är 100 % translatorbara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer 2⁄XNTP ARCA Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Litium Chloride Precipitation Solution, E -PAP, 5X E -PAP Buffer, ATP Solution, MnCl 2 och Formaldehyde Load Dye lagras alla vid– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp Syntetisk mRNA, mRNA, ARCA Capped mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 10 reaktioner
Produktlinje Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Produkttyp T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 10 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Avkastning 20-30μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid