Läs mer
Invitrogen™ m MEDDELANDE mMACHINE™ T7 ULTRA Transcription Kit
Produktkod. 10596175
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10596175 50 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10596175 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMB13455
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Generera RNA-transkript med högre proteinutbyte
mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra Kit kombinerar ny cap analog, anti-reverse cap analog (ARCA), med patenterad högavkastande transkriptionsteknologi för att generera RNA-transkript som ger högre proteinutbyten jämfört med andra transkript vid translation.
  • RNA-utbyte: 20-30 μg
  • Syntetisera mer protein från in vitro-transkriberat RNA
  • Uttrycka RNA-transkript mer effektivt både in vitro och in vivo
  • Stabilisera transkript in vivo med inkluderade reagens för poly(A) tailing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer 2⁄XNTP ARCA Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Litium Chloride Precipitation Solution, E -PAP, 5X E -PAP Buffer, ATP Solution, MnCl 2 och Formaldehyde Load Dye lagras alla vid– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Slutlig produkttyp ARCA Capped Synthetic mRNA, mRNA, Syntetisk mRNA
Formatera Kit
Provtyp mRNA, Syntetisk mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNPs, GENEart, linjäriserad DNA-plasmid, leverans, PCR-produkter
Antal reaktioner 50 reaktioner
Produktlinje Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Produkttyp T7 In Vitro Transcription kit
Kvantitet 50 reaktioner
Promotor T7
Frakt skick Torr is
Avkastning 20-30μ g
Utgångsmaterial PCR-produkter, linjäriserad DNA-plasmid