Läs mer
Invitrogen™ Max bakteriell förstärkningsreagens
Beskrivning
Innehåller
Max bakteriell förstärkningsreagens
Max Bacterial Enhancement Reagent är designad för användning med TRIzol™ Reagens för att förbättra isoleringen av intakt totalt RNA upp till tre gånger från grampositiva och gramnegativa bakterier. Max Bacterial Enhancement Reagent är en färdig att använda lösning som består av kelatbildande medel, tvättmedel och en buffert, och används som en effektiv förbehandlingsbuffert för bakterieceller före RNA-isolering med TRIzol Reagent. Användningen av Max Bacterial Enhancement Reagent med TRIzol inaktiverar endogena RNaser och främjar proteindenaturering, vilket förbättrar RNA-kvaliteten och integriteten. Max Bacterial Enhancement Reagent är tillgängligt antingen separat eller förpackat med TRIzol som en del av TRIzol Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit (kat. nr. 16096020 eller 16096040). 100 förberedelser. Manuell; inte kompatibel med hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | miRNA-analys |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| DNas | DNase-fri, RNase-free |
| Inkluderar | Inkluderar Max Bacterial Enhancement Reagens. Förvara i rumstemperatur. |