Läs mer
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS reningssats
Produktkod. 10594823
Change view
Kvantitet:
96 Förberedelser
960 Förberedelser
Produkttyp:
Endast buffertar
Purification Kit (Reningskit)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10594823 96 Förberedelser Purification Kit (Reningskit) Varje
10247402 960 Förberedelser Purification Kit (Reningskit) Varje
10105302 960 Förberedelser Endast buffertar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10594823 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K157002
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 96-well mRNA Catcher PLUS plate; 4mL 2X Lysis Buffer L20; 30mL Wash Buffer W15; 4mL Dilution Buffer DL1; 8mL Elution Buffer E3; 100μL 0.5M DTT (4°C)
mRNA Catcher PLUS Purification Kit möjliggör rening med hög genomströmning av mRNA från celler, vävnader, blod och totalt RNA i ett format med 96 brunnar.
mRNA Catcher PLUS Purification Kit möjliggör rening med hög genomströmning av mRNA från celler, vävnader, blod och totalt RNA i ett format med 96 brunnar. Genom att dra fördel av låst nukleinsyra (LNA )-teknologi, ger mRNA Catcher PLUS-kit förbättrad prestanda och ett snabbare protokoll, samtidigt som mRNA-utbytet och -renheten bevaras.
mRNA Catcher PLUS Purification Kit erbjuder:
  • Robust prestanda —hög bindningskapacitet per brunn (> 80 ng/brunn)
  • Reproducerbara resultat —låga CV från brunn till brunn och tallrik till tallrik (∼ 2 %)
  • Optimerade protokoll —för små provstorlekar (100 celler, 4 mg vävnad och 40μ L blod)
  • Kompatibel plattdesign —kan användas med de flesta PCR-cykler
Hur det fungerar
mRNA från totalt RNA, celler, vävnad och blodprover hybridiseras till en immobiliserad, enkelsträngad 20-mer oligo(dT)-innehållande LNA . Inkorporeringen av LNA in i oligoproben ökar hybridiseringseffektiviteten och specificiteten för mRNA-bindningen. mRNA:t kan antingen elueras eller omvänd-transkriberas till cDNA direkt i brunnen. mRNA Catcher PLUS-metoden kräver inte centrifugering, utfällning, fasseparation eller kolonnfiltrering. Dessutom är hela metoden mottaglig för automatisering för strömlinjeformad uttrycksprofilering med hög genomströmning för storskaliga processer. Isolerat mRNA är lämpligt för användning i nedströmsapplikationer såsom RT-PCR och qRT-PCR.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 96-brunnars mRNA Catcher™ PLUS tallrik; lagra °vid
•4 C 4 mL 2X lyseringsbuffert L20; rumstemperatur
• 30 ml tvättbuffert W15; rumstemperatur
• 4 mL utspädningsbuffert DL1; rumstemperatur
• 8 mL elueringsbuffert E3 (DEPC-behandlat RNasfritt vatten); rumstemperatur
• 100μ L 0,5M DTT; 4 °C
Isoleringsteknik Oligo dT Affinitet
Reningstid 1,5 tim. (inklusive provhomogenisering)
Elueringsvolym 80μ L
Provtyp Celler, Vävnad, Totalt RNA, Helblod
Slutlig produkttyp mRNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) Robotic vätskehanteringssystem
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, mikroarrayanalys
Produkttyp Purification Kit (Reningskit)
Kvantitet 96 Förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Celler: 100 –10 6 , vävnad: 4 –40 mg, totalt RNA: 0,–1 100μ g, helblod: 40μ L
Avkastning >80 ng