Läs mer
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS reningssats
Produktkod. p-4918729
Change view
Kvantitet:
96 Förberedelser
960 Förberedelser
Produkttyp:
Endast buffertar
Purification Kit (Reningskit)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
10594823 96 Förberedelser Purification Kit (Reningskit) Varje
10247402 960 Förberedelser Purification Kit (Reningskit) Varje
10105302 960 Förberedelser Endast buffertar Varje
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10594823
Brand: Invitrogen™ K157002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 96-well mRNA Catcher PLUS plate; 4mL 2X Lysis Buffer L20; 30mL Wash Buffer W15; 4mL Dilution Buffer DL1; 8mL Elution Buffer E3; 100μL 0.5M DTT (4°C)
mRNA Catcher PLUS Purification Kit möjliggör rening med hög genomströmning av mRNA från celler, vävnader, blod och totalt RNA i ett format med 96 brunnar.
mRNA Catcher PLUS Purification Kit möjliggör rening med hög genomströmning av mRNA från celler, vävnader, blod och totalt RNA i ett format med 96 brunnar. Genom att dra fördel av låst nukleinsyra (LNA )-teknologi, ger mRNA Catcher PLUS-kit förbättrad prestanda och ett snabbare protokoll, samtidigt som mRNA-utbytet och -renheten bevaras.
mRNA Catcher PLUS Purification Kit erbjuder:
  • Robust prestanda —hög bindningskapacitet per brunn (> 80 ng/brunn)
  • Reproducerbara resultat —låga CV från brunn till brunn och tallrik till tallrik (∼ 2 %)
  • Optimerade protokoll —för små provstorlekar (100 celler, 4 mg vävnad och 40μ L blod)
  • Kompatibel plattdesign —kan användas med de flesta PCR-cykler
Hur det fungerar
mRNA från totalt RNA, celler, vävnad och blodprover hybridiseras till en immobiliserad, enkelsträngad 20-mer oligo(dT)-innehållande LNA . Inkorporeringen av LNA in i oligoproben ökar hybridiseringseffektiviteten och specificiteten för mRNA-bindningen. mRNA:t kan antingen elueras eller omvänd-transkriberas till cDNA direkt i brunnen. mRNA Catcher PLUS-metoden kräver inte centrifugering, utfällning, fasseparation eller kolonnfiltrering. Dessutom är hela metoden mottaglig för automatisering för strömlinjeformad uttrycksprofilering med hög genomströmning för storskaliga processer. Isolerat mRNA är lämpligt för användning i nedströmsapplikationer såsom RT-PCR och qRT-PCR.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 96-brunnars mRNA Catcher™ PLUS tallrik; lagra °vid
•4 C 4 mL 2X lyseringsbuffert L20; rumstemperatur
• 30 ml tvättbuffert W15; rumstemperatur
• 4 mL utspädningsbuffert DL1; rumstemperatur
• 8 mL elueringsbuffert E3 (DEPC-behandlat RNasfritt vatten); rumstemperatur
• 100μ L 0,5M DTT; 4 °C
Isoleringsteknik Oligo dT Affinitet
Reningstid 1,5 tim. (inklusive provhomogenisering)
Elueringsvolym 80μ L
Provtyp Celler, Vävnad, Totalt RNA, Helblod
Slutlig produkttyp mRNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) Robotic vätskehanteringssystem
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, mikroarrayanalys
Produkttyp Purification Kit (Reningskit)
Kvantitet 96 Förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Celler: 100 –10 6 , vävnad: 4 –40 mg, totalt RNA: 0,–1 100μ g, helblod: 40μ L
Avkastning >80 ng