Läs mer
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNas-fri
Produktkod. 10255984
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10255984 500 ml 500ml
10609823 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10255984 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1826.00 SEK
    1588.65 SEK / 500ml
    Save 237.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNas-fri, ekonomisk och färdig att använda. På grund av den allestädes närvarande förekomsten av RNaser är tillverkning av produkter för användning med RNA särskilt utmanande. Invitrogen's Nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar som är särskilt utformade för att förhindra införandet av nukleaser. Högkänsliga RNas-analyser utförs i flera olika steg av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagenser testas noggrant för att kontaminera icke-specifik endonuklease-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 5 M
Förpackningstyp Vätska
Produkttyp Natriumklorid
Produktlinje Ambion
Kvantitet 500 ml