Läs mer
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNas-fri
Beskrivning
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-lösning levereras i en flaska. Lösningen är certifierad RNas-fri, ekonomisk och färdig att använda. På grund av den allestädes närvarande förekomsten av RNaser är tillverkning av produkter för användning med RNA särskilt utmanande. Invitrogen's Nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar som är särskilt utformade för att förhindra införandet av nukleaser. Högkänsliga RNas-analyser utförs i flera olika steg av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagenser testas noggrant för att kontaminera icke-specifik endonuklease-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Natriumklorid |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Koncentration | 5 M |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |