Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ 10X löpande buffert
Beskrivning
- Färdig att använda och certifierad RNAse-fri
- Samma komponent ingår i NorthernMax Ultrakänsliga Northern Blotting Kit men i en större storlek
- Kompatibel med agarosgeler
- Omfattande instruktioner medföljer
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Buffert | Körande buffertar |
| Koncentration | 10X |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Northern Analysis Running Buffer |