Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ Denaturerande gelbuffert (10X)
Produktkod. 10680416
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10680416
Brand: Invitrogen™ AM8676
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För framställning av denaturerande formaldehyd/MOPS agarosgeler
  • Geler tillverkade med denna buffert är betydligt mindre spröda än konventionella formaldehydgeler, vilket gör hanteringen av gelerna mycket lättare
  • Formaldehyd ingår
  • Samma komponent ingår i NorthernMax Ultrakänsliga Northern Blotting Kit men i en större storlek
  • Klar att använda och är certifierade RNase-fria
  • Omfattande instruktioner medföljer
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Koncentration 10X
Produkttyp Northern Analysis Gel Buffer
Kvantitet 250 mL