Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ -Gly Kit
Beskrivning
Innehåller
Positiv kontroll-RNA, pTRI-GAPDH-mus, DECAtemplate§ -aktin-mus, Formaldehyd Load Dye, ULTRAhyb Buffert, 10X Denaturing Gel Buffer och 10X MOPS Gel Running Buffer, Agarose-LE , Transfer Buffer, Low Stringency Wash Solution No. 1, High Stringency Wash Solution No. 2, och Rnase Zap , ™nukleasfritt vatten
- Användning av glyoxal/DMSO istället för formaldehyd för provberedning undviker behovet av att hälla och köra geler i ett dragskåp och eliminerar säkerhetsproblemen i samband med användning av formaldehyd
- Glyoxalgeler kan framställas vid laboratoriebänken: inga skadliga reagenser
- Ökad känslighet upp till 100x jämfört med standard hybridiseringsprotokoll
- Minska hybridiseringen till 2 timmar för många meddelanden
- Komplett kit innehåller ULTRAhyb™ Hybridisering Buffert och gel och tvätta reagenser för 10 till 20 geler
- Kompatibel med RNA-, DNA- eller oligonukleotidsonder märkta isotopiskt eller icke-isotopiskt
- Tillräckligt med reagens tillhandahålls för bearbetning av 1000 cm 2 membran
- RNA-prover denaturerade med glyoxal kan visa skarpare band på Northern blots jämfört med prover som denaturerats och körs i närvaro av formaldehyd
- Den strömlinjeformade NorthernMax-Gly-proceduren är bekvämare och snabbare än standardprotokollet för glyoxalgel: Ett enda reagens används för provdenaturering och laddning, inkubationstiden för provdenaturering har reducerats och ingen återcirkulation av buffert krävs under elektrofores
- Volymförhållandet mellan glyoxal-denatureringslösning och prov-RNA är lägre än många protokoll, så att provutfällning före gelladdning vanligtvis inte krävs
- Ett RNA-prov och mall för sondsyntes tillhandahålls också som kontroller för varje kit
- Kompatibel med glyoxal-innehållande geler
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Positiv kontroll-RNA, pTRI-GAPDH-mus, DECAtemplate§ -actin-Mouse och Glyoxal Load Dye bör förvaras vid -20 °C. • ULTRAhyb™ Buffert och 10X Gel ⁄Prep Running Buffer bör förvaras vid °4 C. • Agarose-LE™ , Transfer Buffer, Low Stringency Wash Solution #1, mL High Stringency Wash Solution #2 och RNase Zap™ bör förvaras i rumstemperatur. • Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Gelkompatibilitet | Geler som innehåller glyoxal |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Northern Analysis Reagens |