Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ -Gly Sample Loading Dye
Produktkod. 10412655
Change view
Kvantitet:
6 x 1 ml rör
Förpackningsstorlek:
6ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10412655 6 x 1 ml rör 6ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10412655 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8551
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för denaturering av RNA-prov i ett glyoxalgelprotokoll
  • Volymförhållandet mellan lösning och prov är lägre än i många protokoll, så provutfällning före gelladdning krävs vanligtvis inte
  • Ethidium bromid förblandas i lösningen
  • Levereras i sex rör innehållande 1 ml vardera
  • Rigoröst testad för ospecifik endonukleasaktivitet, exonukleasaktivitet, RNasaktivitet och för funktionalitet
  • Kompatibel med glyoxal-innehållande geler
  • Samma lösning levereras i Invitrogen kit
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Etikett eller färgämne Ethidium bromid
Gelkompatibilitet Geler som innehåller glyoxal
Kvantitet 6 x 1 ml rör
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Northern Analysis Sample Loading Dye