Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ Hög stringens tvättbuffert
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Funktionstestad av Northern Analys och är certifierad RNase-fri
- Samma komponent ingår i NorthernMax Ultrasensitivt Northern Blotting Kit men i en större storlek
- Klar att använda Omfattande instruktioner medföljer
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Buffert | Tvättbuffert |
| Produkttyp | Northern Analysis Wash Buffer |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |