Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ Utrustning
Beskrivning
Innehåller
Positiv kontroll-RNA, pTRI-GAPDH-mus, DECAtemplate-aktin-mus, Formaldehyd Load Dye, ULTRAhyb Buffert, 10X Denaturing Gel Buffer och 10X MOPS Gel Running Buffer, Agarose-LE , Transfer Buffer, Low Stringency Wash Solution No. 1, High Stringency Wash Solution No. 2, och Rnase Zap , ™nukleasfritt vatten
- Lämplig för utredaren som vill använda välbekanta reagens samtidigt som den är högkänslig
- Tillräckligt med reagens tillhandahålls för att bearbeta 1000 cm 2 membran
- Komplett kit innehåller tillräckligt med buffert, gel och tvättreagens för 10 till 20 geler
- Den ingår ULTRAhyb™ Ultrasensitiv hybridiseringslösning ökar känsligheten hos RNA-sonder upp till 20x och DNA-sonder upp till 100x
- Hybridisering kan slutföras på 2 timmar för många meddelanden
- Kompatibel med DNA-, RNA- eller oligoprober märkta isotopiskt eller nonisotopiskt
- Kompatibel med geler som innehåller formaldehyd
- Ett RNA-prov och mall för sondsyntes tillhandahålls också som kontroller för varje kit
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Positiv kontroll-RNA, pTRI-GAPDH-mus, DECAtemplate§ -actin-Mouse och Formaldehyde Load Dye bör alla förvaras vid -20 °C. • ULTRAhyb™ Buffert, 10X Denaturing Gel Buffer och 10X MOPS Gel Running Buffer bör förvaras vid °4 C. • Agarose-LE™ , Transfer Buffer, Low Stringency Wash Solution #1, High Stringency Wash Solution #2 och RNase Zap™ bör förvaras i rumstemperatur. • Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Gelkompatibilitet | Formaldehyd-innehållande geler |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Northern Analysis Reagens |