Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ En timmes överföringsbuffert
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överföringen är klar på 1,5 till 2 timmar
- Färdig att använda och är certifierade RNAse-fria
- Överföringsbuffert är inte kompatibel med nitrocellulosamembran
- Samma komponent ingår i NorthernMax Ultrakänsliga Northern Blotting Kit men i en större storlek
- Omfattande instruktioner medföljer
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produkttyp | Northern Analysis Transfer Buffer |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |