Läs mer
Invitrogen™ NorthernMax™ Prehybridisering/Hybridiseringsbuffert
Produktkod. 10422655
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10422655
Brand: Invitrogen™ AM8677
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Inga BSA, Denhardts eller andra potentiellt nukleaskontaminerade biologiska material används för att bereda denna buffert, vilket säkerställer maximal känslighet och reproducerbarhet
  • Funktionstestad med northern blotting och certifierad RNAse-fri
  • Innehåller 50 % formamid med proprietära blockerande och bakgrundsreducerande medel
  • Blockerande medel minimerar korshybridisering till ribosomala sekvenser
  • Signal-till-brus-förhållanden ökas av de bakgrundsreducerande medlens undertryckande av hybridisering till membranet, vilket är särskilt viktigt med icke-isotopiska detektionsprotokoll
  • Samma komponent ingår i NorthernMax Ultrakänsliga Northern Blotting Kit men i en större storlek
  • Färdig att använda
  • Omfattande instruktioner medföljer
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Koncentration 10X
Produkttyp Northern Analysis Prehybridization/Hybridization Buffer
Kvantitet 500 mL