Läs mer
Invitrogen™ Nukleasfritt vatten (ej DEPC-behandlat)
Beskrivning
Nukleasfritt, icke-DEPC-behandlat vatten för NGS, PCR, qPCR, dPCR och RNA/DNA-arbetsflöden, vilket ger verifierad renhet och pålitlig prestanda. Detta molekylärbiologiska kvalitetsvatten produceras genom kontrollerad tillverkning och flerstegsrening för att uppnå hög renhet och konsekvent prestanda. Varje parti genomgår funktionell testning för att bekräfta frånvaron av RNase, exonukleas och ospecifik endonukleasaktivitet, vilket säkerställer nukleinsyrans integritet under förberedelse, lagring och senare applikationer. Tillverkad i de USA under ISO 9001 och ISO 13485 certifierade kvalitetssystemen, stöds den av omfattande kvalitetskontrolldokumentation för full spårbarhet och reproducerbarhet.
- Testat för nukleasaktivitet – Varje sats testas för RNase-, exonukleas- och endonukleasaktivitet med validerade metoder för att säkerställa lämplighet för känsliga molekylärbiologiska tillämpningar
- Icke-DEPC-behandlad – Eliminerar risken för kvarvarande dietylpyrokarbonat (DEPC) och biprodukter som kan hämma DNA-polymeras, vilket säkerställer tillförlitlig PCR-prestanda och gör det lämpligt för känsliga tillämpningar som oocytmikroinjektion
- Optimerad för qPCR och sekvenseringsarbetsflöden – Idealiskt för PCR, qPCR, dPCR, nästa generations sekvensering och lagring av nukleinsyror
Avancerad tillverkning och kvalitetskontroll
Tillverkad i Austin, TX, USA under ISO 9001- och ISO 13485-certifierade kvalitetssystem, genomgår detta molekylärbiologiska vatten avancerad rening för att uppnå 18 M cm Ω ·resistivitet, inklusive omvänd osmos, dejonisering, autoklavering och slutlig membranfiltrering. Varje parti stöds av omfattande kvalitetskontroll och Certificate of Analysis (COA)-dokumentation, vilket säkerställer full spårbarhet, reproducerbarhet och efterlevnad av laboratoriekvalitetsstandarder.
Validerad nukleasfri prestanda
Varje parti testas för RNase, exonukleas- och ospecifik endonukleasaktivitet med validerade metoder. Denna testning stödjer användningen av vattnet i arbetsflöden där det är avgörande att upprätthålla nukleinsyrans integritet, inklusive provberedning, lagring och molekylära tillämpningar nedströms.
PCR-kompatibel, DEPC-fri formulering
Till skillnad från DEPC-behandlat vatten eliminerar denna formulering risken för kvarvarande kemisk interferens från dietylpyrokarbonat. DEPC och dess biprodukter kan hämma DNA-polymeras och försämra PCR-effektiviteten. Genom att undvika DEPC-behandling stödjer detta vatten tillförlitlig prestanda vid PCR, qPCR, dPCR och nästa generations sekvensering, samtidigt som det möjliggör användning i DEPC-känsliga tillämpningar såsom oocytmikroinjektion.
Konsekvent prestanda för kritiska arbetsflöden
Med ett pH-intervall på 6 till 8 och molekylärbiologiska specifikationer är detta nukleasfria vatten optimerat för konsekvent prestanda i kritiska arbetsflöden där kontamineringskontroll, datatillförlitlighet och provintegritet är avgörande.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 6 till 8 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Behandling(er) | Inte DEPC-behandlade |
| Kvantitet | 5 x 100 mL |
| Reningsmetod | Autoklavat, membranfiltrerat |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Ambion |