Läs mer
Invitrogen™ Nukleasfritt vatten (ej DEPC-behandlat)
Beskrivning
Nukleasfritt vatten (ej DEPC-behandlat) har avjoniserats, filtrerats in i den slutliga flaskan och autoklaverats. Den är klar att använda och kräver ingen förberedelse, blandning eller autoklavering. Detta nukleasfria vatten testas noggrant för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Användning av nukleasfritt vatten
Eftersom detta vatten inte är DEPC-behandlat, rekommenderas det för applikationer där återstående DEPC kan visa sig vara skadligt (t.ex. oocytmikroinjektion).
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Behandling(er) | Not DEPC-Treated |
| Kvantitet | 4 x 1000 mL |
| Reningsmetod | Autoclaved, Membrane-Filtered |
| Produktlinje | Ambion |