Läs mer
Invitrogen™ Nukleasfritt vatten (ej DEPC-behandlat)
Produktkod. p-4926910
Kvantitet:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
4 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10185104
Brand: Invitrogen™ AM9938
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Nukleasfritt vatten (ej DEPC-behandlat) har avjoniserats, filtrerats in i den slutliga flaskan och autoklaverats. Den är klar att använda och kräver ingen förberedelse, blandning eller autoklavering.
Nukleasfritt vatten (ej DEPC-behandlat) har avjoniserats, filtrerats in i den slutliga flaskan och autoklaverats. Den är klar att använda och kräver ingen förberedelse, blandning eller autoklavering. Detta nukleasfria vatten testas noggrant för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Användning av nukleasfritt vatten
Eftersom detta vatten inte är DEPC-behandlat, rekommenderas det för applikationer där återstående DEPC kan visa sig vara skadligt (t.ex. oocytmikroinjektion).
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 6 till 8
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Flaska
Behandling(er) Not DEPC-Treated
Kvantitet 1 x 100 mL
Reningsmetod Autoclaved, Membrane-Filtered
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion