Läs mer
Invitrogen™ PARIS™ Utrustning
Produktkod. 10404794
Kvantitet:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10404794
Brand: Invitrogen™ AM1921
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Invitrogen™ PARIS™ Systemet är för isolering av både RNA och naturligt protein från samma experimentella prov.
De Invitrogen™ PARIS™ Systemet är för isolering av både RNA och naturligt protein från samma experimentella prov. Satsen tillåter även separation av nukleära och cytoplasmatiska fraktioner före RNA- och/eller proteinisolering. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 50 reningar från 1 till 75 mg vävnad eller 100 till 10 7 celler vardera.
• Snabb, enkel procedur
• Isolera nukleärt och cytoplasmatiskt RNA och protein från odlade celler
• Isolera totalt RNA och protein från odlade celler eller vävnader
• Ingen fenolextraktion eller alkoholutfällning
• Minskar tid, kostnad och variation mellan oberoende experimentella
prover Isolering av högkvalitativt RNA är det första steget för en mängd olika genuttrycksanalyser. Mycket ofta krävs också kompletterande studier på proteinnivå. Vanligtvis utförs dessa analyser med användning av olika alikvoter av samma experimentella prov. Men när man arbetar med sällsynta, svåra att erhålla eller mycket små prover är det ibland opraktiskt att isolera RNA och naturliga proteiner oberoende av varandra. I studier som involverar ett stort antal prover, dyra reagens eller inneboende variabilitet (t.ex. celltransfektion), är tillägget av oberoende experimentella prover inte bara kostsamt och tidskrävande, utan kan också leda till inkonsekventa resultat. För att lösa dessa problem, protein- och RNA-isoleringssystemet (PARIS™ system) har utvecklats. Det möjliggör isolering av både RNA och protein från samma experimentella prov (se figur). Med hjälp av PARIS™ system, RNA och protein kan isoleras samtidigt från helcellslysat. Alternativt kan RNA och protein isoleras från separata nukleära och cytoplasmatiska fraktioner. Vävnads- eller odlade celler homogeniseras först i iskall Cell Disruption Buffer för att framställa ett totalt cellysat. Eftersom homogeniseringen utförs snabbt på is och i närvaro av detergent, kan både protein och RNA renas direkt från detta lysat. För RNA-isolering blandas en del av det totala cellysatet omedelbart med en lika stor volym Lysis/Binding Solution. Totalt RNA renas sedan från blandningen med användning av ett RNA-bindande glasfiberfilter. Efter tre snabba tvättsteg elueras högkvalitativt RNA i koncentrerad form. Hela proceduren kan slutföras på mindre än 20 minuter. Obs: Detta kit rekommenderas inte för vävnader med höga nivåer av ribonukleaser, såsom bukspottkörteln.
Kompatibel med de flesta nedströmsapplikationer
RNA isolerat från totala, nukleära eller cytoplasmatiska fraktioner med PARIS™ förfarandet kan användas i en mängd olika nedströmsapplikationer, inklusive blöthybridisering, in vitro- translation, cDNA-syntes och RT-PCR. En DNas I-behandling rekommenderas för RNA som kommer att användas för RT-PCR-experiment (se Tillbehörsprodukter). Proteinfraktioner kan användas direkt för de flesta vanliga tillämpningar, inklusive funktionella analyser, immunoutfällning, western blotting eller tvådimensionell gelelektrofores (se figurer).
Tillbehörsprodukter:
TURBO™ DNA- fri™ eller DNA- fri™ Reagenser för DNase-behandling och borttagning (kat.nr. AM1907 respektive AM1906) är idealiska för att snabbt ta bort spårmängder av DNA från de totala och nukleära RNA-proverna utan fenolextraktion eller alkoholutfällning. Den cytoplasmatiska RNA-fraktionen är praktiskt taget fri från DNA-kontamination.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •30 ml cellstörningsbuffert; 4 °C
•25 ml cellfraktioneringsbuffert; 4 °C
•30 ml 2X lyserings-/bindningslösning; 4 °C
•40 ml tvättlösning 1; 4 °C
•80 mL tvättlösning 2/3 koncentrat; 4 °C
•4 mL utfällningslösning av litiumklorid; 4 °
•C 50 filterpatroner; rumstemperatur
• 100 uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 10 ml elueringslösning; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spin Column (glasfiberfilter)
Reningstid 20 min.
Elueringsvolym 50 till 200μ l
Provtyp Celler, Vävnad
Slutlig produkttyp Totalt RNA och protein
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Western blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, enzymatiska analyser, immunoutfällning, gelskiftanalyser, 2D gelelektrofores
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Celler:≤ 10 7 celler
Vävnad:≤ 75 mg vävnad
Avkastning ≤1μ g per 10 5 celler
≤10μ g per 1 mg vävnad
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PARIS Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Mercaptoethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethaned