Läs mer
Invitrogen™ PBS - Fosfatbuffrad saltlösning (10X) pH 7,4, RNasfri
Beskrivning
PBS (fosfatbuffrad saltlösning) är en pH-justerad blandning av ultrarena fosfatbuffertar och saltlösningar som, när den späds till en 1X arbetskoncentration, innehåller 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na 2 HPO 4 och 2 mM KH 2 PO 4 . Varje 10X PBS-lösning är klar att användas efter spädning till önskad koncentration. Denna molekylärbiologiska PBS är certifierad RNase-fri; den är noggrant testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Koncentration | 10 X |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 1 l |