Läs mer
Invitrogen™ PK-buffert för MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit
Produktkod. 15342506
Change view
Kvantitet:
11 ml
Förpackningsstorlek:
96 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15342506 11 ml 96 enheter
1 options
Produktkod. 15342506 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4489111
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Includes
2 rör
Detta är PK-bufferten som finns i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (kat. nr. 4413020, 4413021, 4413022), tillgänglig separat för applikationer som kräver mer PK-buffert än vad som tillhandahålls i satsen. DNase-fri.
Detta är PK-bufferten som finns i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (kat. nr. 4413020, 4413021, 4413022), tillgänglig separat för applikationer som kräver mer PK-buffert än vad som tillhandahålls i satsen. DNase-fri.
För användning med: 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™ ) System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, OpenArray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 1 flaska
Förvaras i rumstemperatur.
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Blod, Bukalt DNA Collector™ Prov, Buckala prover, Buckalsvabb, Celler, Flytande prover (t.ex. serum), Saliv, Vävnad (däggdjur), Urin, Helblod (däggdjur)
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, OpenArray™ , MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, kvantitativ PCR i realtid (qPCR)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, inte kompatibel med hög genomströmning (manuell), automatiska protokoll
Antal reaktioner 96 Förberedelser
Produktlinje MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Kit
Kvantitet 11 ml
Renhet DNase-fri
Mål Genomiskt DNA
Testtid 1 hr.