Läs mer
Invitrogen™ pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System
Produktkod. 10321045
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321045 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10321045 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM5795
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mätning av miRNA-uttryck i celler
De pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System ger noggrann, kvantitativ, in-cell-mätning av miRNA-uttryck. Detta validerade reportersystem innehåller två däggdjursexpressionsvektorer. De pMIR-REPORT Luciferase miRNA Expression Reporter Vector innehåller eldflugeluciferas under kontroll av ett däggdjurspromotor/terminatorsystem, med en miRNA-målkloningsregion nedströms luciferastranslationssekvensen. Denna vektor är optimerad för kloning av miRNA-mål och utvärdering av miRNA-reglering. En andra vektor, pMIR-REPORT Beta-galaktosidas Reporter Control Vector tillhandahålls för att normalisera transfektionseffektiviteten.
Applikationer:
pMIR-REPORT Luciferase är designat för kloning och testning av förmodade miRNA-bindningsställen. pMIR-REPORT Luciferas kan transfekteras in i däggdjursceller för att utvärdera endogent miRNA-uttryck, eller användas för att utvärdera upp- eller nedregleringen som är resultatet av transfektion av Pre-miR™ miRNA Molecules eller Anti-miR miRNA Inhibitor Molecules, respektive.
  • Innehåller två däggdjursexpressionsvektorer: en för kloning av miRNA-mål och utvärdering av miRNA-reglering, och den andra för normalisering av transfektionseffektivitet
  • Klona miRNA-mål och utvärdera miRNA-reglering
  • Screen förmodade miRNA-målsekvenser
  • Inkluderar både reporter- och kontrollvektorer
RNAi, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, vektorbaserad RNAi, miRNA och icke-kodande RNA-analys, miRNA funktionsanalys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RNAi Expression Vector Kit
Gen Beta-Gal (lacZ), Luciferas
Innehåll och lagring pMIR-REPORT™ Luciferas och pMIR-REPORT™ β -gal Control Plasmid levereras båda som glycerollager i E. coli och bör förvaras vid– 70 °C.
Kloningsmetod Restriktionsenzym⁄ MCS
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
RNAi typ miRNA [mikroRNA]
Urvalsagent (eukaryot) Puromycin
Frakt skick Torr is
Vektor pMIR
Promotor CMV
Produktlinje Ambion, pMIR-REPORT
Kvantitet 1 kit