Läs mer
Invitrogen™ Poly(A) Polymeras (klonad) 2 U/μ L
Produktkod. 10390495
Change view
Kvantitet:
80 enheter, 2μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10390495 80 enheter, 2μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10390495 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 SEK
    3065.65 SEK / 80 enheter
    Save 94.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Poly(A)-polymeras, 5X poly(A)-polymerasbuffert och 25 mM MnCl 2
Katalyserar tillsatsen av adenosin till 3'-änden av RNA på ett sekvensoberoende sätt
  • De Invitrogen Poly(A)-polymerasenzym kan användas för att bifoga radiomärkt ATP till 3'-änden av RNA-molekyler för att generera märkta RNA
  • Ett rör som innehåller 80U (2U/μ L), 5X Poly(A) polymerasbuffert och 25 mM MnCl 2 tillhandahålls
  • Enzymet kan användas tillsammans med terminalt transferas, omvänt transkriptas och termostabilt polymeras för att klona RNA med okänd sekvens
  • Enhetsdefinition: En enhet är mängden enzym som krävs för att införliva 1nmol AMP i syraolösligt material på 10 minuter vid 37 °C
DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyramärkning& Oligo Syntes, PCR& Realtids-PCR, RNA-märkning, omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Poly(A)-polymeras, 5X poly(A)-polymerasbuffert och 25 mM MnCl 2 bör förvaras vid– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Polymeras Poly(A) RNA-polymeras
Produktlinje Ambion
Kvantitet 80 enheter, 2μ L
Koncentration 5X
Källa RNA