Läs mer
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG-kit
Produktkod. 10753077
Change view
Produkttyp:
MAG-kit med manual
MAG-sats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10753077 MAG-sats Varje
10239204 MAG-kit med manual Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10753077 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1922
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Kräver
Magnetiskt stativ
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patentsökt) använder magnetisk teknologi för val av mRNA som vanligtvis bara kräver en enda omgång av urval men ändå ger RNA som är mer anrikat och saknar rRNA än andra procedurer.
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG-kit (patentansökt) använder magnetisk teknik för att välja mRNA som vanligtvis bara kräver en enda urvalsrunda men ger RNA som är mer höganrikat och fritt från rRNA än andra procedurer. Varje kit innehåller tillräckliga reagenser för isolering av mRNA från upp till 8 mg totalt RNA.
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patentsökt) använder magnetisk teknologi för val av mRNA som vanligtvis bara kräver en enda omgång av urval men ändå ger RNA som är mer anrikat och saknar rRNA än andra procedurer. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för isolering av mRNA från upp till 8 mg totalt RNA.
• Högsta återvinningen av mRNA av alla tillgängliga kit
• Hög stringens för att sänka kvarvarande rRNA-innehåll
• En enda urvalsomgång tillräckligt för de flesta
applikationer Den överlägsna prestandan av Poly(A)Purist™ MAG Kit visas tydligt genom en jämförelse av mRNA som återvunnits med 4 andra kit (se figur). Satsen använder satsvis bindning av RNA till föruppmätta alikvoter av oligo(dT)-cellulosa för att kringgå problemen med långsamma flödeshastigheter och igensatta kolonner som ofta uppstår under konventionell, gravitationsdriven kromatografi. Det magnetiska –pärlbaserade urvalet som används i ger ökad bearbetningshastighet, enkel hantering och skalbarhet. Hela urvalsproceduren kan slutföras på så lite som 45 minuter (se bild).
Tillbehörsprodukter:
Ett magnetiskt stativ krävs för att använda detta kit. De finns i flera format, inklusive magnetstativet för en plats (kat.nr AM10026) och 6-rörs magnetstativ (kat.nr AM10055).
User Guide Alert (juli 2023): Steg 3 i Förberedelse av Oligo (dT) avsnittet MagBeads (sida 7) i användarhandboken är missvisande. Följ denna instruktion för steg 3: tillsätt en ekvivalent massa av Oligo (dT) Magbeads i det valda tomma röret och fortsätt sedan med Oligo (dT) Magbeads förberedelse enligt steg 4-9.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara nukleasfritt vatten, mikrofugrör och mikrofugrör med spinnkolonner i rumstemperatur. Förvara 2X bindningslösning, tvättlösning 1, tvättlösning 2 och Oligo(dT) cellulosa vid 4 °C. Förvara RNA-lagringslösning, 5M ammoniumacetat och glykogen (5 mg/ml) vid -20 °C.
Formatera Kit
Isoleringsteknik Magnetisk pärla, Oligo dT Affinitet
Provtyp Totalt RNA
Slutlig produkttyp mRNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) Mikroarrayanalys, omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), mikroinjektion, nukleinsyramärkning, in vitro-översättning, cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern blotting, nukleasskyddsanalyser
Produktlinje Ambion, Poly(A)Purist
Produkttyp MAG-sats
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Mål mRNA
Testtid 45 min.