Läs mer
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG-kit
Beskrivning
Innehåller
Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Kräver
Magnetiskt stativ
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG-kit (patentansökt) använder magnetisk teknik för att välja mRNA som vanligtvis bara kräver en enda urvalsrunda men ger RNA som är mer höganrikat och fritt från rRNA än andra procedurer. Varje kit innehåller tillräckliga reagenser för isolering av mRNA från upp till 8 mg totalt RNA.
- Högsta återvinning av mRNA i alla tillgängliga kit
- Hög stränghet för att sänka kvarvarande rRNA-innehåll
- En enda urvalsrunda räcker för de flesta tillämpningar
Den överlägsna prestandan hos Poly(A)Purist™ MAG-kit demonstreras tydligt genom en jämförelse av det återvunna mRNA med hjälp av 4 andra kit (se figur). Kitet använder batchbindning av RNA till förmätta aliquoter av oligo(dT)-cellulosa för att kringgå problemen med långsamma flödeshastigheter och igensatta kolonner som ofta uppstår vid konventionell, gravitationsdriven kromatografi. Det magnetiska pärlbaserade –urvalet som används i systemet ger ökad bearbetningshastighet, enkel hantering och skalbarhet. Hela urvalsproceduren kan slutföras på så lite som 45 minuter (se figur).
Tillbehörsprodukter:
Ett magnetiskt stativ krävs för att använda detta kit. De finns i flera format, inklusive Single Place Magnetic Stand (Cat. No. AM10026) och 6-rörs magnetiskt stativ (Cat. No. AM10055).
Användarhandledningsvarning (juli 2023):
Steg 3 i avsnittet Förberedelse av Oligo (dT) MagBeads (sida 7) i användarhandboken är missvisande. Följ denna instruktion för steg 3: tillsätt en motsvarande massa ( Oligo dT) Magbeads i det valda tomma röret och fortsätt sedan med Oligo (dT) Magbeads förberedelse enligt steg 4-9.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara nukleasfritt vatten, mikrofugrör och mikrofugrör med spinnkolonner i rumstemperatur. Förvara 2X bindningslösning, tvättlösning 1, tvättlösning 2 och Oligo(dT) cellulosa vid 4 °C. Förvara RNA-lagringslösning, 5M ammoniumacetat och glykogen (5 mg/ml) vid -20 °C. |
| Formatera | Kit |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla, Oligo dT Affinitet |
| Provtyp | Totalt RNA |
| Slutlig produkttyp | mRNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Mikroarrayanalys, omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), mikroinjektion, nukleinsyramärkning, in vitro-översättning, cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern blotting, nukleasskyddsanalyser |
| Produktlinje | Ambion, Poly(A)Purist |
| Produkttyp | MAG-sats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.