Läs mer
Invitrogen™ Poly(A) Tailing Kit
Produktkod. 10565785
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
10565785 25 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10565785 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1350
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För polyadenylering av in vitro -transkriberat RNA för att förbättra translationsinitieringseffektiviteten.
För polyadenylering av in vitro-transkriberat RNA för att förbättra translationsinitieringseffektiviteten. Tillräckligt med reagens ingår för 25 reaktioner.
  • Lägger till en poly(A)-svans på minst 150 nukleotider lång till 3'-ändarna av RNA
  • Förbättrar translationseffektiviteten in vivo
  • Reaktionen kan justeras för att kontrollera svanslängden
  • Optimerad för användning med RNA-transkript som syntetiserats med hjälp av mMESSAGE mMACHINE™ Utrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) miRNA-analys
Produktlinje Ambion
Kvantitet 25 reaktioner
Inkluderar E-PAP, 5X E-PAP Buffer, ATP lösning, MnCl2 och kontroll-DNA-mall bör förvaras vid -20 °C.
Nukleasfritt vatten kan lagras vid vilken temperatur som helst.