Läs mer
Invitrogen™ Promyelocytisk leukemi (HL-60) Totalt RNA
Produktkod. 10094974
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10094974 100μ g Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10094974 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM7836
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RNA av högsta kvalitet tillgängligt från Invitrogen , den är DNase-behandlad och utsätts för oöverträffade kvalitetskontrollstandarder. Ett rör innehållande μ100 g tillhandahålls i en koncentration av 1 mg/ml.
RNA av högsta kvalitet tillgängligt från Invitrogen , den är DNase-behandlad och utsätts för oöverträffade kvalitetskontrollstandarder. Ett rör innehållande μ100 g tillhandahålls i en koncentration av 1 mg/ml. Intakt av mRNA, genomisk DNA-kontamination, närvaro/frånvaro av enzymatiska inhibitorer och ribosomal RNA-kontamination i poly(A)-preparat är alla viktiga aspekter som används för att bedöma kvaliteten på FirstChoice™ RNA. Proverna bearbetas med hjälp av Invitrogen RNA-isoleringsreagenser för att producera mycket rent, intakt RNA. En stringent DNas-behandling utförs för att säkerställa att RNA:t är redo att användas i alla nedströmsapplikationer, inklusive RT-PCR. Eftersom det är omöjligt att ta bort varje DNA-molekyl från ett RNA-prov, testas varje preparat för att säkerställa att eventuell kvarvarande DNA-kontamination är obetydlig. RNA:ts integritet verifieras genom kapillärelektrofores med användning av Agilent™ 2100 bioanalysator.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HL-60
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -70 °C. Undvik –flera frysningsupptiningscykler. Alikvoter av produkten kan lagras kortvarigt vid -20 °C. FÖRVARA INTE I FROSTFRI FRYS.
Art Människa
Provtyp Totalt RNA
Produktlinje Ambion
Kvantitet 100μ g
Provbehandling DNase-behandlad
Provkälla Celllinje
Frakt skick Torr is