Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K-pulver
Beskrivning
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K förblir aktivt:
• Över ett brett pH-område (optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5)
• Under denaturerande förhållanden (t.ex. närvaro av SDS eller urea)
• I närvaro av metallkelatbildare (t.ex. EDTA)
• Vid jämförelsevis höga temperaturer (optimal röttemperatur är 65 C)°
Applikationer: Avlägsnande av endogena nukleaser under framställningen av DNA och RNA; beredning av vävnadssnitt för in situ hybridisering.
Prestanda- och kvalitetstestning: Endodeoxiribonukleas- och exodeoxiribonukleasanalyser; vätskeform testad för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition: En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1μ mol Folin-positiv aminosyra inom en minut vid 37 C med °användning av hemoglobin som substrat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Värd art | T. album |
| Förpackning | Flaska |
| Innehåll och lagring | Förvara torrt pulver i torkmedel kl– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Produktlinje | Ambion |
Säkerhet och hantering
- Proteinase K Powder
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase