Läs mer
Invitrogen™ Proteinas K-pulver
Produktkod. 10492645
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10492645
Brand: Invitrogen™ AM2544
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K från svampen Engyodontium album är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K förblir aktivt:
• Över ett brett pH-område (optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5)
• Under denaturerande förhållanden (t.ex. närvaro av SDS eller urea)
• I närvaro av metallkelatbildare (t.ex. EDTA)
• Vid jämförelsevis höga temperaturer (optimal röttemperatur är 65 C)°
Applikationer: Avlägsnande av endogena nukleaser under framställningen av DNA och RNA; beredning av vävnadssnitt för in situ hybridisering.
Prestanda- och kvalitetstestning: Endodeoxiribonukleas- och exodeoxiribonukleasanalyser; vätskeform testad för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition: En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1μ mol Folin-positiv aminosyra inom en minut vid 37 C med °användning av hemoglobin som substrat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Värd art T. album
Förpackning Flaska
Innehåll och lagring Förvara torrt pulver i torkmedel kl– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Kvantitet 500 mg
Produkttyp Proteinas K
Produktlinje Ambion