Läs mer
Invitrogen™ Rekombinant proteinas K-lösning (20 mg/ml)
Description
Rekombinant proteinas K är en ospecifik serinproteas som är användbar för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K förblir aktivt:
- Över ett brett pH-intervall (optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5)
- Under denatureringsförhållanden (t.ex. i närvaro av SDS eller urea)
- I närvaro av metallkelaterande medel (t.ex. EDTA)
- Vid relativt höga temperaturer (optimal nedbrytningstemperatur är 65 °C)
Användningsområden
Borttagning av endogena nukleaser under framställningen av DNA och RNA; Förberedelse av vävnadssnitt för in situ-hybridisering .
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxyribonukleases- och exodeoxyribonukleasanalyser; flytande form testades för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1 μmol folinpositiv aminosyra inom en minut vid 37 °C med hemoglobin som substrat.
Informations sur la commande
Leveransvillkor: Torr is
Spécification
Spécification
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Värd art | T. album |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 5 x 1,25 ml |
| Produkttyp | Proteinas K |
| Produktlinje | Ambion |
| Form | Vätska |
Sécurité et traitement
- Proteinase K
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.