Läs mer
Invitrogen™ Rekombinant proteinas K-lösning (20 mg/ml)
Produktkod. p-4926917
Change view
Kvantitet:
1,25 ml
5 x 1,25 ml
Förpackningsstorlek:
6.25ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10665795 1,25 ml Varje
10259184 5 x 1,25 ml 6.25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10665795 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2546
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rekombinant proteinas K är ett ospecifikt serinproteas som är användbart för allmän nedbrytning av proteiner.
Rekombinant proteinas K är en ospecifik serinproteas som är användbar för allmän nedbrytning av proteiner.
Proteinas K förblir aktivt:
  • Över ett brett pH-intervall (optimal aktivitet mellan 6,5 och 9,5)
  • Under denatureringsförhållanden (t.ex. i närvaro av SDS eller urea)
  • I närvaro av metallkelaterande medel (t.ex. EDTA)
  • Vid relativt höga temperaturer (optimal nedbrytningstemperatur är 65 °C)
Användningsområden
Borttagning av endogena nukleaser under framställningen av DNA och RNA; Förberedelse av vävnadssnitt för in situ-hybridisering .
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxyribonukleases- och exodeoxyribonukleasanalyser; flytande form testades för frånvaro av RNas-aktivitet.
Enhetsdefinition
En mAnson-enhet beskrivs som den mängd enzym som frigör 1 μmol folinpositiv aminosyra inom en minut vid 37 °C med hemoglobin som substrat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 20 mg/mL
Värd art T. album
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1,25 ml
Produkttyp Proteinas K
Produktlinje Ambion
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PROTEINASE K (20MG/ML) 1.25ML
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachiumalbum serine