Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ DNase Set
Produktkod. 10207483
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10207483 50 beredningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10207483 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12185010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
PureLink™ DNas (1500U, lyofiliserat), 10X DNas I-reaktionsbuffert (1mL), RNasfritt vatten (1mL)
Det RNase-fria DNase-setet kommer lyofiliserat och är optimerat för spjälkning på kolumn av DNA med PureLink™ protokoll.
Med hjälp av PureLink™ DNase-set
Det RNase-fria DNase-setet kommer lyofiliserat och är optimerat för kolumnnedbrytning av DNA med PureLink™ protokoll. Graden av DNA-nedbrytning som utförs av PureLink™ DNase är valfritt för de flesta PureLink™ RNA-kit, på grund av det effektiva avlägsnandet av majoriteten av DNA av PureLink™ teknologi; dock kan vissa nedströmsapplikationer som är känsliga för små mängder DNA kräva ytterligare borttagning av DNA.
  • RNas-fri för användning i RNA-rening
  • Optimerad för matsmältning på kolumn
  • Lyofiliserad för stabilitet
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring Innehåller:
• PureLink™ DNas (1500 U, lyofiliserat)
• 10X DNas I-reaktionsbuffert (1 mL)
• RNasfritt vatten (1 ml)
Förvaras vid 4 °C vid mottagandet. Efter rekonstituering, PureLink™ DNas bör förvaras vid -20 °C.
Antal reaktioner 50 beredningar
Kvantitet 50 beredningar