Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ FFPE RNA Isolation Kit
Beskrivning
Innehåller
Tillräckligt för upp till 50 reaktioner och varje reaktion kan rena totalt RNA för upp till 10 skivor av 10μ m-tjocka FFPE-sektioner. Satsen innehåller: Avparaffinerings-/Protinas K-nedbrytningsbuffert, Protein/RNas-nedbrytande buffert, 50 centrifugeringskolonner, 50 tvättrör, 50 återvinningsrör, bindningsbuffert och tvättbuffert.
De PureLink FFPE RNA Isolation Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb metod för att isolera högkvalitativt totalt RNA från formalinfixerade, paraffininbäddade (FFPE) vävnadsprover för retrospektiva grundläggande och kliniska biologiska studier av genuttryck utan användning av giftiga organiska lösningsmedel för avparaffinering.
Snabb och icke-giftig isoleringsprocedur The
PureLink FFPE RNA Isolation Kit använder en enkel uppvärmningsprocedur för avparaffinering, istället för att förlita sig på användningen av giftiga organiska lösningsmedel som xylen. RNA-isolering kan slutföras på 30 till 40 minuter istället för dagar, vilket krävs för äldre FFPE-isoleringsmetoder. Uppvärmningsproceduren för avparaffinering återställer delvis RNA-mallstrukturen för cDNA-syntes och förbättrar mallkvaliteten för omvänd transkription.
Högt utbyte, högkvalitativt RNA The
PureLink FFPE RNA Isolation Kit erbjuder högre avkastning och renhet jämfört med andra kommersiellt tillgängliga RNA-reningssystem, vilket möjliggör RT-PCR-produkter över 1 kb i längd. Dessutom PureLink FFPE RNA Isolation Kit minimerar genomisk DNA-kontamination av det renade RNA-provet och ger ett alternativ för DNas-digestion.
Renat totalt RNA är lämpligt för användning med en mängd olika nedströmsapplikationer och produkter
RNA extraherat från FFPE-prover är lämpligt för nedströmsapplikationer såsom omvänd transkription, realtids-PCR (qPCR), realtids-RT-PCR (qRT-PCR) och mikroarrayanalys.
- Erbjuder en snabb och miljövänlig procedur för extraktion av RNA från FFPE-vävnadsprover
- Isolerar RNA med maximalt utbyte och minimal nedbrytning
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Tillämpningar
DNA- och RNA-rening och analys, RNA-extraktion, total RNA-isolering, totalt RNA från FFPE-prover
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •15 mL smältbuffert; förvara i rumstemperatur • 1 ml proteinas K i buffert; rumstemperatur • 20 ml bindningsbuffert L3; rumstemperatur • 20 ml tvättbuffert W5; rumstemperatur • 4 mL RNasfritt vatten; rumstemperatur • 50 spinnpatroner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 50 Tvättrör; rumstemperatur • 50 Återvinningsrör; rumstemperatur • 0,1 ml DNas I, amplifieringsgrad; -20 °C |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Provtyp | Formalinfixerad, Paraffininbäddad (FFPE) vävnad |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| skala | Mini |
| Frakt skick | Ruta 1: Isbox 2: Rumstemperatur |
| Visa mer |