Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ miRNA isoleringssats
Beskrivning
De Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb kolonnbaserad metod för att isolera högkvalitativt totalt mikroRNA (miRNA) från en mängd olika källor utan behov av farliga reagenser som fenol. Satsen ger en snabb och bekväm metod för att rena små RNA-molekyler från djur- och växtceller, samt från bakterier och jästprover.
- Rena små RNA-molekyler med en ny anrika/binda/eluera procedur
- Förbered berikade mikroRNA-prover vanligtvis på mindre än 15 minuter
- Minimera kontaminerande stora RNA-molekyler och genomiskt DNA
Snabb och bekväm kolumnreningsprocedur för små RNA
Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit är speciellt utformat för att rena små RNA-molekyler, inklusive miRNA och siRNA, från en mängd olika prover, vanligtvis på mindre än 15 minuter. Satsen använder ett kiseldioxidbaserat tvåkolumnsystem för att endast berika små RNA. RNA som är större än ungefär 200 nukleotider är bundna till den första kolonnen. Etanol tillsätts sedan till genomflödet för att öka bindningsaffiniteten för små RNA till glasfibermembranet i den andra kolonnen. När de väl är bundna till den andra kolumnen elueras sedan små RNA-molekyler, färdiga för användning och fria från stora RNA-molekyler såsom 28S rRNA, 18S rRNA och mRNA, vilket möjliggör fokuserade expressionsanalysstudier av små
RNA-molekyler Renat RNA är lämpligt för användning med en mängd olika nedströmsapplikationer och produkter:
MiRNA renas med hjälp av Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit är lämpligt för nedströmsapplikationer inklusive RNA-sekvensering, mikroarrayanalys, realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription i realtid-PCR (RT-qPCR) och northern blotting
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Tillämpningar
DNA- och RNA-rening och analys, RNA-extraktion, RNAi, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, miRNA och icke-kodande RNA-analys, miRNA-isolering, mikroRNA-isolering, siRNA
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •45 mL bindningsbuffert L3; förvara i rumstemperatur • 10 ml Wsh-buffert W5; rumstemperatur • 3 ml buffert W4; rumstemperatur • 5 mL RNasfritt vatten; rumstemperatur • 50 spinnpatroner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 50 tvättrör (2 ml); rumstemperatur • 50 återvinningsrör (1,7 ml); rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| Reningstid | 20 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 50 100–μ L |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Växt, Vävnad, Jästsvampar, Tärningsreaktion |
| Slutlig produkttyp | Litet RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | qRT-PCR, Microarray Analysis, Northern Blotting |
| Kvantitet | 25 förberedelser |
| skala | Mini |
| Visa mer |