Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ RNA Micro Scale Kit
Beskrivning
En enkel och pålitlig teknik för vardaglig RNA-rening
PureLink™ teknologin kombinerar lysering av guanidin-isotiocyanat med hastigheten, renheten och enkla användningen av rening av kiseldioxidmembran. Den säkra och enkla proceduren kan slutföras på vanligtvis mindre än 15 minuter med> 85 % återvinning från den första elueringen. Satsen kan användas för rengöring av renat RNA från enzymatiska reaktioner, avsaltning av RNA-prover efter fenolextraktion eller etanolutfällning och koncentration av RNA. Rena RNA från upp till 10 mg vävnad eller 10 5 celler. Rensa upp och koncentrera RNA-mängder från pg till 100μ g i volymer så små som 10μ L. Renat RNA är klart för användning i nedströmsapplikationer såsom RT-PCR, qRT-PCR, northern blots, cDNA-bibliotekskonstruktion och nukleasskyddsanalyser.
En enkel och snabb procedur Homogenisera
ditt prov i lyseringsbuffert, tillsätt 70 % etanol och blanda. Lägg den resulterande lösningen i en PureLink Mikrokitkolonn med uppsamlingsrör och centrifugera i en minut. Nukleinsyror binder till PureLink kiseldioxidmembran i kolonnen, och efter efterföljande tvättar och spjälkning på kolumn med DNas, kan renat RNA elueras med RNasfritt vatten.
- Effektiv: Räkna med utmärkt RNA-återvinning (upp till 100μ g totalt RNA) från små prover
- Bekvämt och säkert: Extraktionsproceduren använder ingen fenol/kloroform, CsCl-gradienter eller utfällning med vare sig LiCl eller etanol
- Snabbt: Skaffa högkvalitativt totalt RNA, vanligtvis på bara 15 minuter
- Pålitlig: Skaffa färdigt att använda RNA som är lämpligt för alla nedströmsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Ruta 1 (PureLink™ RNA Micro Kit): • Lysbuffert, 125 ml • Tvättbuffert I, 50 ml • Tvättbuffert II, 15 ml • RNasfritt vatten, 15,5 ml • PureLink™ Micro Kit Kolumner med uppsamlingsrör, 50 st • Uppsamlingsrör, 50 st • Återvinningsrör, 50 st Box 2 (PureLink™ DNas/bärar-RNA): • Lyofiliserad PureLink™ DNase, 1500 enheter • PureLink™ DNase 2X-buffert på kolumn, 1 mL • RNasfritt vatten, 1 mL • Lyofiliserad PureLink™ Bärar-RNA, 300μ g Förvara alla komponenter i Box 2 vid 4 °C. Förvara återstående komponenter i rumstemperatur. |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| Reningstid | 15 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 12 –22μ L |
| Provtyp | Celler, Vävnad, Laser Capture Microdissection (LCM), Enzymatiska reaktioner |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| skala | Micro |
| Visa mer |