Läs mer
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini Kit
Produktkod. 10359103
Change view
Kvantitet:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
50 patroner
Produkttyp:
Homogenisator
RNA Mini Kit
RNA minikolumner
Förpackningsstorlek:
250 förberedelser
50 reaktioner
Paket med 50
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10359103 10 beredningar RNA Mini Kit Varje
10307963 50 beredningar RNA Mini Kit Varje
13355364 250 beredningar RNA Mini Kit 250 förberedelser
15914204 50 patroner RNA minikolumner Paket med 50
10043742 50 patroner Homogenisator 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10359103 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12183020
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
PureLink RNA Mini Kit är en kolonnbaserad sats som används för att isolera högkvalitativt totalt RNA från en mängd olika provtyper på 20 minuter med hjälp av standard laboratorieutrustning.
PureLink RNA Mini Kit är en kolonnbaserad sats som används för att isolera högkvalitativt totalt RNA från en mängd olika provtyper på 20 minuter med hjälp av standard laboratorieutrustning. Satsen innehåller RNas-fria lys- och tvättlösningar som skyddar RNA från RNaser samtidigt som de frigör RNA från DNA, proteiner och andra cellrester. Det snabba arbetsflödet med spinnkolonner är idealiskt för bearbetning av batchstorlekar med låg till medelhög genomströmning. Den avancerade PureLink RNA Mini-spinkolonndesignen möjliggör maximal provinmatning (200 mg vävnad) och RNA-återvinning (upp till 1000 μg). Detta innebär att användare kan bearbeta både små och stora provstorlekar med samma RNA-isoleringssats.
  • Bearbeta provinmatningar från 5–200 mg djur-/växtvävnad eller från 0,5 x 106 till 108 vävnadsodlingsceller med en spinkolonn på 20 minuter
  • Isolera mer RNA än konkurrerande minispinkolonner: upp till 1000 μg totalt RNA från en kolonn
  • Använd isolerat RNA i de flesta tillämpningarr utan behov av ytterligare DNas-behandling (mycket låg minimal resterande DNA-överföring)
  • Flexibel –valfri DNase-behandling på kolonn eller efter isolering är tillgänglig med PureLink DNase Set (kat. nr. 12185010) för enkelt avlägsnande av kvarvarande DNA
Extra stor bindningskapacitet möjliggör snabb RNA-rening med standardlaboratorieutrustning
PureLink RNA Mini Kit ger snabb rening av totalt RNA från ett brett spektrum av celler och vävnadstyper för att ge upp till 1000 μg renat RNA från en enda extraktion (se figur 1). Totalt RNA av hög kvalitet kan erhållas från mini- till midi-prep-mängder av startmaterial med bara spårmängder av kvarvarande genomisk DNA-kontaminering. Den extra stora bindningskapaciteten gör att en sats kan hantera de flesta RNA-isoleringsbehov i ett snabbt 20-minutersprotokoll utan behov av speciella provbearbetningsinstrument.
Enkel, valfri DNase-behandling på kolumn för känsliga tillämpningar
PureLink RNA Mini Kit-kolonnerna är mycket effektiva för att isolera totalt RNA av hög kvalitet samtidigt som de tar bort majoriteten av genomiskt DNA. I allmänhet kräver de flesta tillämpningar som kräver RNA från djurvävnad eller däggdjurscellinjer ingen ytterligare DNas-behandling. Vissa tillämpningar som genuttrycksanalys med qRT-PCR utan intronspännande primers eller arbete med prover från organismer med mycket små eller inga introner kan kräva mer fullständigt avlägsnande av kvarvarande kontaminerande DNA. PureLink DNase Set (12185010) möjliggör bekväm DNA-nedbrytning på kolonn under RNA-isoleringsprotokollet. Behandling med DNas medan på kolonn är lättare och tillåter högre RNA-återvinning än att behandla med DNas efter att RNA har isolerats. PureLink DNase Set kan också användas för att avlägsna resterande DNA från RNA som tidigare har renats. Både arbetsflödena på kolonn och efter-RNA-rening är alternativ som är tillgängliga med PureLink DNase Set.
Förenklad, giftfri RNA-rening
PureLink RNA Mini Kit använder giftfri guanidin-isotiocyanatlysbuffert för att skydda RNA:t under isoleringsstegen. Speciella RNase-fria reagenser kombinerade med certifierade RNase-fria kiseldioxidmembran i en unik kolonnkonfiguration möjliggör en säker och enkel procedur som vanligtvis kan slutföras på mindre än 20 minuter utan behov av farlig fenol/kloroformextraktion, CsCl-centrifugering eller LiCl- eller alkoholutfällning.
PureLink RNA Mini Kit rekommenderas för användning med Homogenizer (kat. nr. 12183026), utformad för att homogenisera cell- eller vävnadslysat via centrifugering, före nukleinsyrarening. Homogenisatorn är särskilt effektiv för att klara partiklar från växtvävnader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 20 ml lysbuffert; förvaras i rumstemperatur
• 10 ml tvättbuffert I; rumstemperatur
• 4 ml tvättbuffert II; rumstemperatur
• 3 ml RNas-fritt vatten; rumstemperatur
• 10 PureLink Spin-kassetter med insamlingsrör; rumstemperatur
• 10 insamlingsrör; rumstemperatur
• 10 återvinningsrör; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningstid 20 min. (Efter provhomogenisering)
Elueringsvolym 30–300 μl
Provtyp Bakterier, Blod, Celler, Växt, Vävnad, Jästsvampar, Enzymatiska reaktioner
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Produkttyp RNA Mini Kit
Kvantitet 10 beredningar
skala Mini
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier: ≤109 celler, blod: ≤0,2 ml, celler: ≤5 x 107, växt: ≤250 mg, vävnad: ≤200 mg, jäst: ≤5 x 108 celler, enzymatiska reaktioner: ≤1,2 ml
Avkastning Upp till 350 μg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PureLink RNA Mini Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid